Learn More
UVP Supports de lampes
Permet une utilisation sans les mains simple et confortable des lampes UV
Marque: UVP 98-0016-03
Description
Utilisez facilement et confortablement les lampes UV sans les mains
- Boîtier : Varie du boîtier métallique avec revêtement poudré résistant aux rayures au boîtier en plastique
- Permet d’utiliser la lampe sans les mains
Spécification
13 x 3 x 10,74 po (330 x 76 x 273 mm) | |
10,74 in | |
13 po | |
J-129 | |
3 po | |
Support de lampe |
Lampe à UV de la série EL | |
273 mm | |
330 mm | |
1 de chaque | |
76 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
UVP Supports de lampes > Modèle : J-129
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu