Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portatives et compactes
Code produit. p-168209
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12812979
Marque: UVP 34000301
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W
Spécification
Source lumineuse UV-C
Tension 115 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 254 nm
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV de la série EL, lampe 3UV™, mini lampe à UV UVG-4, UVG-11, lampe à UV compacte UVGL-25, dispositif d‘effacement d‘EPROM DE-1 et DE-4 Memorase™ et négatoscopes à UV de taille moyenne
Longueur (impériale) 5,31 in
Longueur (métrique) 134,8 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Tube pour lampe à UV