Learn More
UVP Transilluminateurs UV Benchtop : 3UV
La nouvelle conception bénéficie de composants mis à niveau pour une efficacité, des performances et une fonctionnalité accrues
2380.00€
Spécification
Largeur (métrique) | 35,6 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 13,7 cm |
Certifications/Conformité | CSA |
Profondeur (impériale) | 11 po |
Profondeur (métrique) | 27,9 cm |
Alert:
Les transilluminateurs sont de puissantes sources de rayonnement ultraviolet qui peuvent causer de graves dommages aux yeux et à la peau s’ils ne sont pas protégés. Lisez les informations de mise en garde relatives aux ultraviolets avant d’utiliser les transilluminateurs.
La tension des produits de cette catégorie peut être différente de celle de 110/115 V en vigueur aux États-Unis. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Includes: UVG 5000 hour long-life filter and hinged UV blocking cover with adjustable height
Code produit | Marque | Surface de filtration (impériale) | Surface de filtration (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de filtration (impériale) | Surface de filtration (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16515180
|
UVP
95-0417-01 |
7,87 x 7,87 in | 20 x 20 cm |
2380.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Modèle compact de huit Watts avec trois longueurs d’onde UV et plusieurs tailles de filtres. Léger, portatif.
- Puissance et intensité UV élevées sans scintillement de lumière
- Alimentation universelle avec démarrage rapide de la lampe
- Consommation d’énergie réduite
- Amélioration de la visualisation du gel et de la documentation sur gel
Informations sur la commande
Dimensions (couvercle compris) : 12,7 x 35,6 x 28,6 cm (5 x 14 x 11,25 po) (H x l x P) (les modèles 3UV ont une hauteur supplémentaire de 0,4 po)
Certifications
Les modèles de 100-115 V sont homologués CSA.
Spécification
35,6 cm | |
CSA | |
27,9 cm | |
Transilluminateur UV Benchtop | |
Électrophorèse sur gel, fluorescence de l’ADN, fluorescence des protéines | |
4,0 | |
100/115 V 60 Hz | |
60 Hz | |
UV |
13,7 cm | |
11 po | |
5,4 in | |
14 in | |
Filtre UVG longue durée de 5000 heures, couvercle anti-UV à charnière | |
8 W | |
100/115 V | |
254/302/365 nm |