Learn More
UVP Transilluminateurs Benchtop 2UV et 3UV
Jusqu’à trois longueurs d’onde disponibles dans une unité compacte et légère
Marque:  UVP 95-0417-02
Code produit. 11308453
  • 2400.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les modèles de 8 W offrent une alternative économique aux transilluminateurs UV haute performance
  • Tous les modèles incluent un couvercle anti-UV à charnière avec hauteur réglable et un filtre UVG à longue durée de vie
Deux options d’intensité unique
  • Les modèles 3UV offrent une sélection d’UV à ondes longues pour une visualisation étendue des gels sans photonicking ; ondes moyennes avec photodocumentation de fluorescence accrue et visualisation des acides nucléiques ; ondes courtes pour l’irradiation des échantillons
  • Les modèles 2UV fournissent des UV à longueur d’onde longue et moyenne
1Modèle international.
Informations sur la commande
Dimensions 2UV (couvercle compris) : 24 x 33,7 x 12,1 cm (91/2 x 13 1/4 x 4 3/4 po) (L x l x H) ; dimensions 3UV (couvercle compris) : 28 x 35,6 x 15,2 cm (11 x 14 x 6 po) (L x l x H)
Certifications
Les modèles 115V sont certifiés ETL, ETL/c ; les modèles 230V1 sont certifiés CE
Spécification
Spécification
LMs-20E