Learn More
UVP Lampe UV compacte UVGL-15
Code produit. 11768221
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11768221
Marque: UVP 95001710
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces lampes pour une grande variété d’applications, notamment la fluorescence des gels colorés et la stérilisation. Les lampes UV compactes UVP™ sont en plastique durable et léger et dotées d’une poignée ergonomique.
  • Conception légère et facile à manipuler de la lampe
  • 4 W
  • Utilisez les lampes UV compacte avec le support J-124 pour une utilisation sans les mains
  • Utilisez les lampes avec le négatoscope C-10 Chromato-Vue pour visualiser les matériaux dans un environnement sombre
  • La lampe UV compacte est disponible en version 12 volts (pour un fonctionnement sur allume-cigares), conçue pour le séchage caréné (référence de la lampe 95-0019-14)
  • Lunettes anti-UV recommandées
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 365 nm
Matériau du coffret Plastique
Dimensions (L x l x H) 198 x 71 x 53 mm
Modèle Lampe UV compacte UVGL-15
Type de produit Lampe à UV