Learn More
UVP Lampe UV compacte UVG-11
Code produit. 11718241
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11718241
Marque: UVP 95001615
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces lampes pour une grande variété d’applications, notamment la fluorescence des gels colorés et la stérilisation. Les lampes UV compactes UVP™ sont en plastique durable et léger et dotées d’une poignée ergonomique.
  • Conception légère et facile à manipuler de la lampe
  • 4 W
  • Utilisez les lampes UV compacte avec le support J-124 pour une utilisation sans les mains
  • Utilisez les lampes avec le négatoscope C-10 Chromato-Vue pour visualiser les matériaux dans un environnement sombre
  • La lampe UV compacte est disponible en version 12 volts (pour un fonctionnement sur allume-cigares), conçue pour le séchage caréné (référence de la lampe 95-0019-14)
  • Lunettes anti-UV recommandées
Spécification
Tension 230 V
Puissance en watts 4 W
Wavelength 254 nm
Matériau du coffret Plastique
Dimensions (L x l x H) 198 x 71 x 53 mm
À utiliser avec (application) Fluorescence des gels colorés et stérilisation
Modèle Lampe UV compacte UVG-11
Type de produit Lampe à UV