Learn More
uvex Gants d’assemblage à revêtement en polyuréthanes Unipur 6639
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
Description
- Gants en polyamide avec revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
- Le revêtement offre un niveau élevé de résistance à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les applications sèches ou légèrement humides
- Légers et sensibles, parfaits pour les travaux mécaniques de précision
- Le matériau de couleur foncée dissimule la saleté et les taches
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Finition externe | Lisse |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Polyamide |
Type de produit | Gants de protection mécaniques |
Dimensions | 6 |
Modèle | Full-hand Mitt |