Learn More
Uvex™ Protège-dents Ultravision
Click to view available options
Description :Protège-dents de rechange pour modèle 9301
Description
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-fog |
Description | Protecteur buccal de rechange pour modèle 9301 |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
À utiliser avec (équipement) | Tous les modèles 9301 |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastic |
Protection UV | UV400 |