Learn More
uvex Gants Profapren CF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 / Type A (A K L M N O) |
Coating Material | Polychloroprène |
Couleur | Bleu |
Latex Free | Oui |
Matériau | Coton |
Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
Dimensions | 7 |
Épaisseur (métrique) | 0,75 mm |
À utiliser avec (application) | Industrie chimique, peintures / revêtements, travaux de tôlerie (nettoyage) |
Modèle | CF33 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Gants Profapren CF33 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu