Learn More
uvex Gants Profapren CF33
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Chloroprène |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 11 |
| Norme EN388 | 3131X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | AKLMNO |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Matériau de revêtement | Coton floqué |
| Afficher plus |