Learn More
uvex Lunettes F de sécurité en plastique Uvex™
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Clear
Description
- Temple length adjustments for best individual fit
- Close fit and large lens for unrestricted field of vision fits over most prescription spectacles
- Side shields provide increased facial protection
- Indirect ventilation incorporated into side arm design
- Uvex duo-flex cushioned temples for increased wearer comfort Clear lens Optidur NC coating
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | UV-treated |
Teinte de la lentille | Clear |
Type de produit | Plastic safety F glasses |
Couleur de la monture | Clear |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |
Protection UV | Oui |
Frame Type | Étalon |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Lunettes F de sécurité en plastique Uvex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu