Learn More
Uvex™ Lunettes Pheos
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris froid
Jaune, noir
Noir, gris
Vert, gris
Description
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 170 |
Type de lentille | Uvex™ Supravision Excellence |
Revêtement de la lentille | Anti-UV, Scratch-resistant, Anti-fog |
Description | Lunettes de protection |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Ergonomic Safety Glasses |
Couleur de la monture | Vert, gris |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Lunettes Pheos >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu