Learn More
Uvex™ Casque de sécurité Pheos B-WR
Code produit. 15336222 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
:
Couleur : Bleu
Code produit. 15336222
Marque: Uvex™ 9772530
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397:2012
Structure Polyethylene with vents
Couleur Bleu
Modèle Pheos B-WR
Ventilée Ventilated