Learn More
Uvex™ Gants de protection Wet Plus Cut C500
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X) |
| Zone enduite | Dos de la main partiellement enduit |
| Coating Material | HPE |
| Couleur | Vert citron, Anthracite |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | HPPE, PA |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 9 |
| À utiliser avec (application) | Industrie automobile, industrie du verre, maintenance / entretien, industrie du travail des métaux, travaux d’assemblage et industrie du transport |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction