Learn More
Uvex™ Gants de protection contre les coupures en mousse C500
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La technologie de bambou TwinFlex™ garantit un niveau élevé de résistance aux coupures, de résistance à l’abrasion et de confort de l’utilisateur
- Revêtement en élastomère haute performance (HPE) et en mousse SoftGrip sur la paume et les bouts des doigts
- Le revêtement en mousse SoftGrip offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Meilleure préhension dans les environnements humides ou mouillés
- Adaptés à la chaleur de contact jusqu’à 100°C, conformément à la norme EN 407
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- La technologie Climazone élimine efficacement l’excès de chaleur et d’humidité afin d’éviter une transpiration excessive
- Sans silicone, selon les tests d’impression
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 407 : Niveau de chaleur de contact 1 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Élastomère haute performance (HPE), mousse SoftGrip |
Couleur | Vert, Noir |
Matériau | HPPE, PA, Bambou |
Dimensions | 6 |
Temperature (Metric) Max | 100°C |
Norme EN388 | 4X42C |
À utiliser avec (application) | Automobile, fabrication, travaux en verre, logistique, maintenance, manipulation des feuilles métalliques |