Learn More
Uvex™ Gants de protection contre les coupures en mousse C500
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
Zone enduite | Bouts de doigts et paume |
Description | Bamboo TwinFlex™, uvex™ 3D Ergo, et uvex™ climazone |
Couleur | Vert citron, Anthracite |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Matériau | HPPE, PA |
Dimensions | 10 |
Temperature (Metric) Max | 100°C |
À utiliser avec (application) | Industrie automobile, assemblage, expédition / logistique, construction, brasserie / industrie des boissons, industrie du verre ou du papier, maintenance / entretien et travaux de tôlerie |
Modèle | C500 FOAM |