Learn More
uvex Gants de protection contre les coupures en mousse C300
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les gants offrent une résistance aux coupures de lame de niveau 3/C, une résistance à l’abrasion et une résistance aux déchirures élevée
- Revêtement en élastomère haute performance (HPE) sur la paume et les doigts pour des capacités de préhension améliorées
- Le revêtement en mousse Soft-grip offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Très flexibles avec une très bonne sensibilité tactile
- La technologie Uvex Climazone réduit l’humidité et la chaleur excessives
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Sans silicone selon les tests d’impression
Spécification
Spécification
| Coating Material | Élastomère hautes performances (HPE), mousse SoftGrip |
| Couleur | Gris |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viscose de bambou, HPPE, PA, Verre |
| Type de produit | Cut-resistant Gloves |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 3X42C |
| Type de manchette de gant | Tricoté |
| Séries | Mousse C300 |