Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV
Tube UV riche et robuste, idéal pour une utilisation en laboratoire, recherche, scientifique et autres environnements.
Marque: Vilber Lourmat™ 9075 2081 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Diamètre standard de 16 mm
Spécification
Tube UV | |
254 nm | |
288 mm |
8 W | |
16 mm |