Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV
Tube UV riche et robuste, idéal pour une utilisation en laboratoire, recherche, scientifique et autres environnements.
Marque: Vilber Lourmat™ 9075 2153 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Diamètre standard de 16 mm
Spécification
Tube UV | |
365 nm | |
437 mm |
15 W | |
33 mm |