Learn More
Vilber Lourmat™ Tube UV
Tube UV riche et robuste, idéal pour une utilisation en laboratoire, recherche, scientifique et autres environnements.
Marque:  Vilber Lourmat™ 9075 2083 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 11706688
  • 65.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
Description
  • Diamètre standard de 16 mm
Spécification
Spécification
Tube UV
365 nm
288 mm
8 W
16 mm