missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vilber Lourmat™ Tables UV
Click to view available options
Surface de filtration (métrique):
150 x 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Table fluorescente UV
- Lumière stable et sans scintillement
- 2positions d’intensité sur le sélecteur
- Écran UV inclinable
- Protection UV par écran inclinable
- Filtre UV longue durée avec puissance de transmission élevée
- Couvercle anti-corrosion en acier inox pour une maintenance aisée
- Sélecteur d’intensité à 2 positions : 100% : position de lecture, 70 % : position de coupe pour minimiser le risque de photolyse
- Ballast électronique haute fréquence à 25 kHz pour une lumière stable sans scintillement
- Niveaux de bruit, de chauffage et de consommation électrique faibles
- Alimentation électrique 100-240 V, 50/60 Hz
- Table UV compacte 312 nm, 8 W, 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
| Surface de filtration (métrique) | 150 x 150 mm |
| Intensity | 10 000 mW/cm2 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu