Learn More
Greiner Bio-One Microplaque de spectroscopie UV à 96 puits UV-STAR™
À utiliser en spectroscopie UV. La microplaque de spectroscopie UV 96 puits Greiner Bio-One UV-Star™ est utilisée pour les mesures de concentration de protéines à 280 nm.
1105.00€ - 1130.00€
Spécification
BreakApart | Non |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | Sachets intérieurs de 10 |
Type de liaison | Anti-fixation |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Matériau | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Modèle de puits | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10600942
|
Greiner Bio-One
655801 |
Copolymère d’oléfine cyclique, Cycloolefin | Cheminée |
1130.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10781244
|
Greiner Bio-One
675801 |
PS | Demi-surface |
1105.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Fenêtre optique jusqu’à 230 nm idéale pour les acides nucléiques
Spécification
Non | |
Sachets intérieurs de 10 | |
Transparent | |
96 | |
Oui | |
40/boîte |
8 x 12 | |
Anti-fixation | |
Microplaque à 96 puits | |
Non stérile | |
Spectroscopie UV | |
127,8 x 85,5 x 11,5 mm |