Learn More
Greiner Bio-One Microplaque de spectroscopie UV à 96 puits UV-STAR™
Click to view available options
Matériau:
Copolymère d’oléfine cyclique, Cycloolefin
PS
Modèle de puits:
Cheminée
Demi-surface
Conditionnement:
40 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
- Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
- Fenêtre optique jusqu’à 230 nm idéale pour les acides nucléiques
Spécification
Spécification
| BreakApart | Non |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | Sachets intérieurs de 10 |
| Type de liaison | Anti-fixation |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque à 96 puits |
| Matériau | Copolymère d’oléfine cyclique, Cycloolefin |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto