Learn More
UVP Plaques de conversion de lumière UV
Code produit. p-2621989
Click to view available options
Surface de filtration (impériale):
7,87 x 15,74 in
8,26 x 10,23 in
9,8 x 10,2 in
À utiliser avec (application):
Convertit la lumière UV 302 nm en lumière bleue de 480 nm
Convertit la lumière UV de 302 nm en lumière blanche
Convertit la lumière UV de 302 nm en lumière bleue de 460 à 470 nm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11778261
Marque: UVP 38019101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez les capacités du transilluminateur en utilisant une plaque de conversion pour convertir la longueur d'onde des transilluminateurs UV de 302 nm en différentes longueurs d’onde pour visualiser une variété de gels. Placez la plaque spécialement conçue sur la surface du filtre du transilluminateur.
  • Les plaques à lumière blanche convertissent les UV en lumière blanche pour visualiser les gels protéiques, les milieux colorés en bleu Coomassie ou en argent ; l’assemblage en verre phosphoré exclusif (brevet en instance) convertit le rayonnement UV via un diffuseur blanc
  • Le verre résistant aux rayures est monté dans un boîtier métallique pour une durabilité optimale
  • Un joint en caoutchouc empêche la plaque de glisser
  • Des poignées sont placées sur les deux côtés de la plaque pour une manipulation aisée
  • Plusieurs tailles de plaques standard sont disponibles
  • Diverses longueurs d’onde pour la documentation sur gels, l’excitation des gels et l’imagerie sur gel
Spécification
Type de produit Plaque de conversion
À utiliser avec (application) Convertit la lumière UV de 302 nm en lumière blanche
Surface de filtration (impériale) 8,26 x 10,23 in
Surface de filtration (métrique) 21 x 26 cm
Modèle Plaques de conversion de lumière UV vers blanche