Learn More
UVP Lampe UV haute intensité Blak-Ray série B-100
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Boîtier en plastique Cool-Touch™ résistant à la chaleur permettant aux utilisateurs de manipuler la tête de la lampe même si la lampe est allumée depuis longtemps
- Ces lampes robustes peuvent être placées face vers le bas sur une surface de travail sans endommager le filtre
- Tous les modèles fonctionnent avec une ampoule spot de 100 W
- La tête de l’ampoule peut pivoter à 360 degrés lorsqu’elle est fixée sur sa base pour une utilisation sans les mains et la lampe peut être retirée de sa base
- Comprend des cordons primaire et secondaire de 20 pi (6,1 m)
- Plusieurs applications possibles, y compris les tests non destructifs et l’inspection par fluorescence
Spécification
Spécification
| Tension | 230 V |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Modèle | B-100AP |
| Type de produit | Lampe à UV |