Learn More
Fisherbrand™ Agent de réticulation UV avec hauteur réglable
Fournit une solution sûre et efficace dans le temps avec une quantité contrôlée de rayonnement ultraviolet.
3870.00€
Spécification
Fréquence | 50/60 Hz |
---|---|
Certifications/Conformité | CSA, UL, CE |
Profondeur (impériale) | 14,37 in |
Profondeur (métrique) | 36,4 cm |
À utiliser avec (application) | Réticulation de l’ADN ou de l’ARN aux membranes, en préparation de multiples essais de transferts Southern, Northern, dot ou slot |
Alert:
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15752607
|
Fisherbrand™
234100-2 |
230 VCA, 50 / 60 Hz |
3870.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Idéal pour la réticulation de l’ADN ou de l’ARN aux membranes, en préparation de multiples essais de transferts Southern, Northern, dot ou slot
- L’unité est équipée de cinq ampoules à ondes courtes de 254 nm
- Plus besoin d’étalonnage manuel lors de la commutation entre les longueurs d’onde
- L’agent de réticulation UV AH est étalonné pour les ampoules à ondes courtes de 254 nm ainsi que pour les ampoules de 306 nm et de 368 nm
- Changez vos ampoules et sélectionnez l’ampoule de votre choix sur l’écran
- Une grande fenêtre de protection UV facilite l’inspection des procédés
- Deux modes de fonctionnement : énergie ou temps
- Mécanisme de sécurité de porte ouverte
- Ballasts électroniques à faible consommation d’énergie
- Faible encombrement
- Ampoules de rechange disponibles ; voir réf. 13-245-223
Certifications
Homologué CSA, UL, marquage CE
Spécification
50/60 Hz | |
14,37 in | |
Réticulation de l’ADN ou de l’ARN aux membranes, en préparation de multiples essais de transferts Southern, Northern, dot ou slot | |
26 cm | |
Énergie ou temps | |
16°C à 28°C | |
30 lb |
CSA, UL, CE | |
36,4 cm | |
10,25 in | |
Cinq ampoules à ondes courtes de 254 nm | |
60°F à 82°F | |
80 W | |
13,6 kg |