Learn More
Cytiva Cellule UV
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
U9-L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une cellule d’écoulement de 2 mm pour moniteur UV-LED U9-L. Inclus avec ÅKTA pur équipé de U9-L. Peut être utilisé comme deuxième moniteur UV.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | U9-L |
| Type | Cellule UV |
| Comprend | ÄKTA pur équipé de U9-L. Peut être utilisé comme deuxième moniteur UV |
| Quantité | 1/boîte |