Learn More
IKA™ UTL 25 Digital Inline ULTRA-TURRAX™ avec fiche UK
Disperseur UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX™ pour la circulation ou le traitement de flux dans le laboratoire.
Marque:  IKA™ 0010006858
Code produit. 17593596
  • 11845.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conception modulaire simple, compacte et robuste
  • Stérilisable, autoclavable
  • Dispositif sur paillasse ou sur support, faible encombrement
  • Démontage facile
  • Grande capacité de livraison de 4,4 à 11,6 L/min. Avec une sortie ouverte (le montage d’une vanne peut réduire le débit)
  • Pour suspension, émulsification et désagglomération sans air, stériles et en ligne
  • Pour un fonctionnement sous vide ou sous pression (jusqu’à 6 bar)
  • Si le DK 25.11 est utilisé, l’induction d’air est également empêchée dans le fonctionnement par lots
  • Pas d’auto-amorçage
  • Une pompe peut être intégrée entre la buse d’admission et le récipient. Par conséquent, les liquides visqueux peuvent être traités
  • Ne convient pas au fonctionnement continu ou cyclique en continu
  • Les flexibles utilisés doivent avoir un diamètre intérieur de 13 mm (entrée) et 9 mm (sortie) respectivement pour s’adapter à la chambre de débit DK 25.11
Spécification
Spécification
3 000 à 25 000 tr/min
50/60 Hz
13 mm
175 mm
73 dB
3,8 kg
230 V
26 mL
450 x 120 x 100 mm
Circulation ou traitement de flux
UK