Learn More
Memmert™ Clé ID utilisateur USB (avec licence ID utilisateur), pour UN750plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UN750plus
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Licence d’autorisation liée à l’étuve (programme ID utilisateur) sur clé USB
- Permet d’éviter toute manipulation indésirable par des tiers non autorisés
- Lorsque vous recommandez le produit, veuillez indiquer le numéro de série (uniquement pour les unités équipées de TwinDISPLAY)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN750plus |
| Type | Clé USB |
| Comprend | Licence avec ID utilisateur |