Learn More
Kartell™ Flacon d’échantillonnage d’urine
Click to view available options
Volume (métrique):
2500 mL
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Marquage CE, approuvé par la DDIV
- Fabrication en polyéthylène
- Comprend un bouchon pour un échantillonnage facile
- Graduation à 100 ml
Spécification
Spécification
| Type de produit | Flacon à urine |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (application) | Pour un échantillonnage aisé |
| Graduations | 2500 mL |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 2500 mL |