Learn More
Kartell™ Récipient pour échantillons d’urine et de produits biologiques
Code produit. 10345631
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
600 pièces
Code produit. 10345631
Marque: Kartell™ 0563000
Récipient en polystyrène pour une clarté optimale, avec un bouchon à vis en polyéthylène pour une durabilité optimale. Le récipient pour échantillons d’urine et de produits biologiques Kartell™ offre une solution de qualité supérieure pour le prélèvement, le stockage et le transport d’urine.
  • Récipient en PS avec bouchon à vis en PE
  • Peut contenir jusqu’à 60 ml
Spécification
Type de produit Récipient pour échantillons urinaires et biologiques
Matériau Polystyrène
Capacité (métrique) 60 mL
Certifications/Conformité CE/IVD
Couleur de bouchon Rouge
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 66 mm
Hauteur (métrique) 85,5 mm
Nb par paquet 600/paquet