Learn More
Urée, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10687422
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
CH4N2O, numéro CAS 57-13-6, acide carbamimidique, alphadrate, carbonyldiamide, isourée, urevert, ureaphil, pseudourée, uréophile, carbonyldiamine, carbamide, 5 kg, CHEBI:48376, blanc, 60,06 g/mol, XSQUKJJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131°C, 8022, 60,056, fût en plastique, 7,5 à 9,5, solide, 1176, C(-O)(N)N.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL 8022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Point de fusion 131°C
Couleur Blanc
pH 7.5 to 9.5
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Poids de la formule 60.06g/mol
Tension de vapeur 1.25mmHg 25
Forme physique Solide
Identifiant produit
  • Urea
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Urée, certifiée AR pour l’analyse, Fisher Chemical™ >