Learn More
Urée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10200001
Urée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10200001
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10200001
Marque: Thermo Scientific Acros 424585000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Numéro MDL MFCD00008022
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Informations sur la décomposition >132°C
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire CH4N2O
Formule linéaire H2NCONH2
Quantité 500 g
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Informations sur la solubilité 0.01% max. Insoluble Matter
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Poids de la formule 60.06
Tension de vapeur 1.25mmHg at 25°C
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristaux fins
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0431020 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numéro de lotA0463579 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/06/2024 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numéro de lotB0150155A Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numéro de lotB0148758 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Numéro de lotB0147922 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number424585000,424581000,424580100,424580025
Nom du produit
Urée, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >