Learn More
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10665572
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10665572
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Sachet en plastique dans une boîte en carton refermable
Code produit. 10665572
Marque: Thermo Scientific Acros 140750050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-13-6
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.06
Clé InChI XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
CID PubChem 1176
ChEBI CHEBI:48376
Nom IUPAC urée
SMILES C(=O)(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Urea
Point de fusion 131.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.01% max
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NCONH2
Quantité 5 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Matière insoluble 0.01% max
Forme physique Cristaux fins
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465297 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/08/2024 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Numéro de lotA0452539 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2023 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Numéro de lotA0400195 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Numéro de lotA0408844 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
Numéro de lotA0415252 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number140750250,140750010,140750050
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Nom du produit
Urée, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >