Learn More
Monohydrate d’uracil-6-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395519
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11395519
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H50469.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 36327-91-0 | C5H6N2O4 | 158.11 g/mol
Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’uracil-6-carboxaldéhyde monohydraté est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36327-91-0
Formule moléculaire C5H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 158.11
Numéro MDL MFCD03002359
Clé InChI FFSRLRNGSZKHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-formyluracil monohydrate, 6-formyl-uracil monohydrate, 5-formyluracil hydrate, uracil-6-carboxaldehyde monohydrate, 6-formyl-uracil hydrate, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carbaldehyde hydrate, orotalaldehyde, 4-formyluracil monohydrate, acmc-1ahy8
CID PubChem 2736500
Nom IUPAC 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carbaldehyde hydrate
SMILES O.O=CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil-6-carboxaldehyde monohydrate
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 158.11 (140.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%