Learn More
Tocris Bioscience™ uPSEM 817 tartrate
Highly potent and selective PSAM4-GlyR and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channel agonist; brain-penetrant
278.00€ - 1070.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate |
---|---|
CAS | 2341833-14-3 |
Cible | Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM |
Formule moléculaire | C16H19N3O.C4H6O6 |
Poids de la formule | 419.43 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18759836
|
Tocris Bioscience™
6866/25 |
25 mg |
1070.00€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18005742
|
Tocris Bioscience™
6866/5 |
5 mg |
278.00€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Selective ultrapotent PSEM (uPSEM) agonist for α7L131G,Q139L,Y217F-GlyR (PSAM4-GlyR) and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channels (EC50 values are 0.3 and 0.5 nM, respectively). Suppresses firing of layer 2/3 cortical neurons expressing PSAM4-GlyR in brain slices. Increases contralateral rotation in mice expressing PSAM4-GlyR unilaterally in the substantia nigra reticulata (LED 0.1 mg/kg).Spécification
2-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline L-tartrate | |
Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM | |
419.43 |
2341833-14-3 | |
C16H19N3O.C4H6O6 | |
98% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C