Learn More
Fisherbrand™ Racks de plateau coulissant pour congélateur vertical ultra-basse température
Code produit. 15769559 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 po.)
15 boîtes (2 po.)
15 boîtes (3 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
28 boîtes (2 po.)
Dimensions (L x l x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15769559
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  • Les plateaux coulissants offrent plus de flexibilité et un accès aisé aux boîtes
Spécification
Type de produit Rack de plateau coulissant
Capacité 15 boîtes (2 po.)
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Cryoboîtes standards 2 po
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical ultra-basse température
Dimensions (L x l x H) 419 x 140 x 280 mm