Learn More
Fisherbrand™ Racks de plateau coulissant pour congélateur vertical ultra-basse température
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
12 boîtes (2 po.)
15 boîtes (2 po.)
15 boîtes (3 po.)
16 boîtes (2 po.)
20 boîtes (2 po.)
25 boîtes (2 po.)
28 boîtes (2 po.)
Dimensions (L x l x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de plateau coulissant |
| Capacité | 12 boîtes (2 po.) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Cryoboîtes standards 2 po |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical ultra-basse température |
| Dimensions (L x l x H) | 419 x 140 x 225 mm |