Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 2.12000kg
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Rack à accès latéral | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical ultra-basse température |
8 boîtes (100 mm) | |
8 boîtes (100 mm) | |
550 x 140 x 205 mm |