Learn More
Fisherbrand™ Racks sur tiroirs pour congélateur verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 6.10000kg
Code produit. 15779549
  • 207.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
Description
  • Contient des cryoboîtes standard
  • Les tiroirs offrent un accès facile aux boîtes
  • Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
Spécification
Spécification
Rack avec tiroir
Acier inoxydable
Congélateur vertical ultra-basse température
24 boîtes (2 po.)
Cryoboîtes standards 2 po
559 x 359 x 140 mm