Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur pour médicaments
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie, dédié aux produits pharmaceutiques thermosensibles; Le réfrigérateur de pharmacie Liebherr™ est entièrement équipé pour les applications pharmaceutiques. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
Marque: Liebherr™ HMFvh 4001
2680.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température réglée à +5°C, extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance de raccordement 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph, ultra efficace
- Affichage numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in., résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
- Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
- Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
- Alarmes optiques avancées et historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
- Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
- Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Pharmacy Fridge | |
5°C | |
R 600a | |
1 | |
Acier peint résistant aux rayures | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
White | |
1 x 10 mm dia. | |
SmartCoolingHub | |
2,0 A | |
220/240 V |
394 L | |
PT1000 | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
5 | |
White Powder-coated | |
Armoire, HMFvh 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
Timed Off-cycle | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase |