Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur pour médicaments avec tiroirs
Code produit. 17888296 Tous les produits Liebherr Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
420 l
558 l
Modèle de porte:
Réversible, Fermeture automatique avec serrure
Verre à fermeture automatique
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17888296
Marque: Liebherr™ HMFVH4001H63
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie, dédié aux produits pharmaceutiques thermosensibles; Le réfrigérateur de pharmacie Liebherr™ avec tiroirs à médicaments est entièrement équipé pour les applications pharmaceutiques. Vous pouvez compter sur la qualité de fabrication Liebherr.
  • Température réglée sur +5 °C, extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
  • Système de tiroirs de rangement flexible pour une vue d'ensemble optimale des articles
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
  • Affichage numérique avec écran tactile couleur de 2,4 in., résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
  • Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
  • Alarmes optiques avancées et historique des alarmes avec températures min/max, durée, etc.
  • Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
  • Serrure électronique avec télécommande, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Type Pharmacy Fridge
Capacité (métrique) 394 l
Gamme de températures 5°C
Capteur PT1000
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Réversible, Fermeture automatique avec serrure
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe White Powder-coated
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, HMFvh 4001 H63
Affichage 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Roulettes Optional (80 to 100 mm dia.)
Couleur White
Type de condenseur Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Ports 1 x 10 mm dia.
Dégivrage Timed Off-cycle
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compresseur CFC-free
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Phase 1, Single Phase