Learn More
Liebherr™ Congélateur statique vertical, pour usage scientifique
Pour un stockage en température négative sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le congélateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
2915.00€ - 3420.00€
Spécification
Type | Lab Freezer |
---|---|
Gamme de températures | -10°C to -30°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | -20 °C |
Stabilité de la température | ±5 K |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17809116
![]() |
Liebherr™
SFFsg 4001 |
316 L |
2915.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17899106
![]() |
Liebherr™
SFFSG5501 |
499 L |
3420.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Plage de température -9 / -30° Stabilité de température de +/- 5°C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération statique avec dégivrage manuel
- Réfrigérant R 290, puissance de connexion 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Affichage numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Lab Freezer | |
NTC | |
±5 K | |
1 | |
Acier inoxydable | |
White Powder-coated | |
Vertical, SFFsg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
R 290 |
-10°C to -30°C | |
-20 °C | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
1 x 10 mm dia. | |
Manuel | |
2.0 A | |
220/240 V | |
CFC-free |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Congélateur statique vertical, pour usage scientifique