Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur porte vitrée gamme Performance, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec porte vitrée est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
2700.00€ - 3410.00€
Spécification
Type | Lab Fridge |
---|---|
Gamme de températures | 3°C à 16°C |
Capteur | NTC |
Température (point de consigne) | +5°C |
Stabilité de la température | ±3 K |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17858306
![]() |
Liebherr™
SRFVG3511 |
367 L |
2700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17859106
![]() |
Liebherr™
SRFVG4011 |
420 L |
2795.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17858296
![]() |
Liebherr™
SRFVG5511 |
588 L |
3410.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Réfrigérateur de laboratoire à porte vitrée pour stockage des produits thermosensibles, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 367 L
- Plage de température +3 / +16 °C, stabilité de température de +/- 3 °C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph, consommation d'énergie 393 kWh/an
- Capacité nette de 260 litres
- Affichage numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
- Charge par étagère de 45 kg
Spécification
Lab Fridge | |
NTC | |
±3 K | |
Glass Self-closing | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Armoire, SRFvg 3511 | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V |
3°C à 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur porte vitrée gamme Performance, pour usage scientifique