Learn More
Metro™ Racks de vêtements verticaux
Click to view available options
Longueur (impériale):
24 in
Longueur (métrique):
61 cm
Comprend:
11 cintres
15 cintres
Description
Includes
Supports en acier inoxydable et plaques pour bottes triangulaires réglables en acier inoxydable pour montage au sol.
- Structure en acier inox de type 304
- La conception à fil ouvert favorise le débit d’air laminaire
- Les pieds de mise à niveau réglables en acier inoxydable permettent un montage au sol ou une option autonome
- Suspensions espacées à 3 po (7,6 cm) d’intervalle
- La conception et le mécanisme de capture de la suspension offrent une fonction de dissuasion contre le vol
- Non conducteur, mais peut être rendu conducteur en ajoutant des manchons fendus en aluminium (réf. catalogue 17-987-44)
Informations sur la commande
Le nombre de suspensions varie en fonction du numéro de référence.
Spécification
Spécification
Largeur (impériale) | 48 in |
Dimensions | Standard |
Comprend | 15 cintres |
Type de produit | Garment Rack |
Largeur (métrique) | 122 cm |
Dimensions (L x l x H) | 24 x 48 x 74 po (61 x 122 x 188 cm) |
Longueur (impériale) | 24 in |
Longueur (métrique) | 61 cm |