Learn More
Metro™ Racks de vêtements verticaux
Code produit. 15926921
Click to view available options
Longueur (impériale):
24 in
Longueur (métrique):
61 cm
Comprend:
11 cintres
15 cintres
Includes
Supports en acier inoxydable et plaques pour bottes triangulaires réglables en acier inoxydable pour montage au sol.
Conçue pour assurer un stockage efficace des vêtements en salle blanche
  • Structure en acier inox de type 304
  • La conception à fil ouvert favorise le débit d’air laminaire
  • Les pieds de mise à niveau réglables en acier inoxydable permettent un montage au sol ou une option autonome
  • Suspensions espacées à 3 po (7,6 cm) d’intervalle
  • La conception et le mécanisme de capture de la suspension offrent une fonction de dissuasion contre le vol
  • Non conducteur, mais peut être rendu conducteur en ajoutant des manchons fendus en aluminium (réf. catalogue 17-987-44)
Informations sur la commande
Le nombre de suspensions varie en fonction du numéro de référence.
Spécification
Largeur (impériale) 36 po
Dimensions Standard
Comprend 11 cintres
Type de produit Garment Rack
Largeur (métrique) 91 cm
Dimensions (L x l x H) 24 x 36 x 74 po (61 x 91 x 188 cm)
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm