Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 475 x 381 x 270 mm
Description
- Dégagement vertical : 200 mm
- Avec bras de pulvérisation intégré
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Panier supérieur |
| Couleur | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, médical |
| Profondeur (métrique) | 475 mm |
| Hauteur (métrique) | 270 mm |
| Largeur (métrique) | 381 mm |