Learn More
Kinesis™ Tubulure en acier inoxydable, dia. ext. 0,020 po. et dia. int. 0,005 po
La tubulure en acier inox prédécoupée sans coutures est spécialement préparée pour satisfaire aux exigences strictes des analyses actuelles
Marque: Idex U-128
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
L’acier inox est naturellement auto-passivant, formant une couche d’oxydation sur les nouvelles surfaces créées. Idex Heath & Science Scientific prend des mesures supplémentaires pour garantir la résistance chimique de la tubulure en acier inox en effectuant une passivation manuelle avant et après la découpe de la tubulure dans les longueurs spécifiées.
- Tubulure en acier inox 316 prédécoupée :
- Les extrémités sont usinées et polies
- Les bords sont ébavurés à l’intérieur et l’extérieur
- La tubulure est passivée
- La face intérieure est purgée avec de l’isopropanol de qualité réactif
- Bandes à code couleur pour une identification aisée du diamètre interne
- Toute la tubulure en acier inox d’une longueur supérieure à 1 m est enroulée
Spécification
Tubulure | |
1/16 po | |
0,175 mm | |
20 cm | |
20,900 psi (1.441 bar) |
Noir | |
0.007 in | |
8 in | |
Acier inox 316 |