Learn More
Idex Tubulure en PFA
Offre une excellente résistance chimique, une perméabilité au gaz plus faible, une texture de surface plus lisse, une température de service continue plus élevée et une pureté polymère supérieure
233.00€
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur totale (impériale) | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12882796
|
Idex
02012-66 |
0,02 in | 50 pi | 2000 psi |
233.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponibles en trois formes : PFA, PFA à haute pureté et PFA à haute pureté PLUS
- Dia. ext. allant de 360 μm à 1/4 po; dia. int. allant de 50 °m à 3/16 po.
- Offre une plus grande pureté et une plus grande translucidité par rapport à d’autres tubes de fluoropolymère
- Température : 80°C
Spécification
Naturel |