Learn More
Idex Boucles d’échantillonnage PEEK™
Code produit. p-3207676
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
20 ml
Diamètre (métrique) interne:
0,012 cm
0,15 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12973040
Marque: Idex 0203324
Offrent des volumes homogènes en raison de tolérances strictes des procédés d’extrusion
Les boucles d’échantillons en polymère PEEK sont biocompatibles et servent d’alternative à l’acier inoxydable utilisé dans les applications de sciences de la vie.
  • Résistants aux produits chimiques et aux solvants
  • Compatible avec les valves d’injection analytiques Rheodyne™ et VICI™ (Valco)
  • Boucles flexibles pour le montage de toute valve d’injection
  • Disponible dans une plage de volumes de 2μl à 20 ml
  • Volumes indiqués à ±10 %, avec des services d’étalonnage précis disponibles
Remarque : Les boucles d’échantillons 1/16 po de dia. ext. sont expédiées avec les raccords étanches F-287, dont la pression est de 9 000 psi (620 bar)†
Chaque boucle d’échantillonnage étalonnée est documentée et fournie avec un certificat d’étalonnage.
Instruments analytiques, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire
† Cette pression nominale reflète les performances du raccord, et non la tubulure ou le port. Notez que la pression nominale du raccord est bien supérieure à la pression de fonctionnement maximale recommandée pour la tubulure en polymère PEEK.
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Matériau Polymère PEEK
À utiliser avec (application) Instruments d’analyse, diagnostics in vitro, biotechnologie, laboratoire
Diamètre (impériale) interne 0,005 in
Diamètre (métrique) interne 0,012 cm
Volume (métrique) 2 μl